Print…
Ethyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
L09495.03 L09495.06 L09495.14
L09495.03EA 41.2 EUR
L09495.03 L09495.06 L09495.14
Ethyl-3-isocyanatobenzoate ≥97%
Ethyl-3-isocyanatobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 67531-68-4 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 7636626 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013865
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Peso Molecular: 191.19 g/mol
Ponto de ebulição: 213 °C
Densidade: 1.154
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00013865
Número CAS: 67531-68-4
ADR: 6.1 III