Print…
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-chlorobenzamide
B25294.06 B25294.14 B25294.22
B25294.06EA 25.9 EUR
B25294.06 B25294.14 B25294.22
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 19694-10-1 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00035785
Fórmula: C₇H₇ClN₂O
Peso Molecular: 170.60 g/mol
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035785
Número CAS: 19694-10-1
EINECS: 243-231-4