Print…
Mucochloric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,3-Dichloromalealdehydic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M89803-100G M89803-500G
SIALM89803-100GEA 38 EUR
SIALM89803-100G SIALM89803-500G
Mucochloric acid, Sigma-Aldrich®
Mucochloric acid
Fórmula: C₄H₂Cl₂O₃
Número MDL : MFCD00135465
Número CAS: 87-56-9
EINECS: 201-752-4
UN: 2923
ADR: 8,III