Print…
Mucobromic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dibromomalealdehydic acid, (Z)-2,3-Dibromo-4-oxobut-2-enoic acid
A15998.22 A15998.36
A15998.22EA 93 EUR
A15998.22 A15998.36
Mucobromic acid ≥98%
Mucobromic acid
Purity: 98+% CAS No.: 488-11-9 Molecular Formula: C4H2Br2O3 Formula Weight: 257.88 Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 1705707 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00063745
Fórmula: C₄H₂Br₂O₃
Peso Molecular: 257.88 g/mol
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063745
Número CAS: 488-11-9
EINECS: 207-670-5
UN: 3261
ADR: 8 III