Print…
Mucobromic acid 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dibromomalealdehydic acid, (Z)-2,3-Dibromo-4-oxobut-2-enoic acid
128051000 128055000
ACRO128051000EA 93 EUR
ACRO128051000 ACRO128055000
Mucobromic acid 99+%
Mucobromic acid
Fórmula: C₄H₂Br₂O₃
Peso Molecular: 257.88 g/mol
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063745
Número CAS: 488-11-9
EINECS: 207-670-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %