Print…
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetate
L07579.03 L07579.06
L07579.03EA 72 EUR
L07579.03 L07579.06
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate
Purity: 98+% CAS No.: 70091-75-7 Molecular Formula: C10H9NO5 Formula Weight: 223.19 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 152-157°/0.5mm MDL No.: MFCD00051841
Fórmula: C₁₀H₉NO₅
Peso Molecular: 223.19 g/mol
Ponto de ebulição: 152…157 °C (0.5 mmHg)
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051841
Número CAS: 70091-75-7