Print…
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26330.ME H26330.27
H26330.MEEA 82.6 EUR
H26330.ME H26330.27
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate 95%
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Purity: 95% CAS No.: 111544-93-5 Molecular Formula: C13H14Cl2O4 Formula Weight: 305.16 MDL No.: MFCD00831103
Fórmula: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Peso Molecular: 305.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831103
Número CAS: 111544-93-5
EINECS: None