Print…
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
A11567.09 A11567.14 A11567.18
A11567.09EA 29.6 EUR
A11567.09 A11567.14 A11567.18
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate ≥98%
Diethyl (2-cyanoethyl)malonate
Purity: 98+% CAS No.: 17216-62-5 Molecular Formula: C10H15NO4 Formula Weight: 213.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 115-117°/2mm Beilstein Reference: 1790237 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001966
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₄
Ponto de ebulição: 115…117 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,079
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001966
Número CAS: 17216-62-5
EINECS: 241-260-7
ADR: 6.1,III