Print…
Aminoiminomethanesulphinic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20082.1000 8.20082.0250
8.20082.1000EA 170 EUR
8.20082.1000 8.20082.0250
Aminoiminomethanesulphinic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Aminoiminomethanesulphinic acid
Fórmula: CH₄N₂O₂S
Peso Molecular: 108.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002397
Número CAS: 1758-73-2
UN: 3341
ADR: 4.2 II
Encomendar
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 123 °C (decomposition)
Molar Mass 108.12 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously Combustible Material