Print…
Aminoiminomethanesulphinic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
119720100 119721000 119725000
ACRO119720100EA 22.4 EUR
ACRO119720100 ACRO119721000 ACRO119725000
Aminoiminomethanesulphinic acid 99%
Aminoiminomethanesulphinic acid
Fórmula: CH₄N₂O₂S
Peso Molecular: 108.12 g/mol
Ponto de Fusão: 126 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002397
Número CAS: 1758-73-2
UN: 3341
ADR: 4.2 II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Impurity ≤0.2 % Thiourea