Ethyl-N-hydroxyacetimidate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Ethyl acetohydroximate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
208922-10G
208922-50G
SIAL208922-10GEA
147
EUR
SIAL208922-10G
SIAL208922-50G
Ethyl-N-hydroxyacetimidate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-N-hydroxyacetimidate
Fórmula:
C₄H₉NO₂ |
Número MDL :
MFCD00002114 Número CAS: 10576-12-2 EINECS: 234-165-7 |