Print…
Ethyl-N-hydroxyacetimidate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl acetohydroximate
197500100 197500500
ACRO197500100EA 71.4 EUR
ACRO197500100 ACRO197500500
Ethyl-N-hydroxyacetimidate 97%
Ethyl-N-hydroxyacetimidate
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 55…58 °C (6 mmHg)
Ponto de Fusão: 23…25 °C
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002114
Número CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %