N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
B23319.22
B23319.36
B23319.22EA
46.6
EUR
B23319.22
B23319.36
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Purity: 99%
CAS No.: 6291-84-5
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NH2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 35°(96°F)
Refractive Index: 1.4475
Melting Point: -72°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 878143
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008209
Fórmula:
C₄H₁₂N₂ Peso Molecular: 88.15 g/mol Ponto de ebulição: 139…141 °C Ponto de Fusão: –72 °C Densidade: 0.844 Ponto de Inflamação: 35 °C (96 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008209 Número CAS: 6291-84-5 EINECS: 228-544-6 ADR: 8 II |