Print…
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
155570010 155572500 155570025
ACRO155570010EA 171 EUR
ACRO155570010 ACRO155572500 ACRO155570025
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Fórmula: C₄H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 139…141 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –72 °C
Densidade: 0,84 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008209
Número CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN: 2922
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl ≥98.5 %