Print…
n-Butyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
133280-1G 133280-5G
SIAL133280-1GEA 138 EUR
SIAL133280-1G SIAL133280-5G
n-Butyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
n-Butyl isocyanide
Fórmula: C₅H₉N
Peso Molecular: 83.132 g/mol
Número MDL : MFCD00000008
Número CAS: 2769-64-4
EINECS: 220-458-7