Print…
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
L13544.06 L13544.14 L13544.22
L13544.06EA 31.7 EUR
L13544.06 L13544.14 L13544.22
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Purity: 95% CAS No.: 70384-51-9 Molecular Formula: N(CH2CH2OCH2CH2OCH3)3 Formula Weight: 323.43 Flash Point: 162°(323°F) Refractive Index: 1.4486 Melting Point: -100° Boiling Point: 163-171°/1mm Beilstein Reference: 2369296 MDL No.: MFCD00010748
Fórmula: C₁₅H₃₃NO₆
Peso Molecular: 323.43 g/mol
Ponto de ebulição: 163…171 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: < –100 °C
Densidade: 1.011
Ponto de Inflamação: 162 °C (323 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010748
Número CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5