Print…
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
124850250 124851000
ACRO124850250EA 45.7 EUR
ACRO124850250 ACRO124851000
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Fórmula: C₁₅H₃₃NO₆
Peso Molecular: 323.43 g/mol
Ponto de ebulição: 330 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010748
Número CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %