Print…
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
8.43910.0050EA 125 EUR
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) para síntese, Sigma-Aldrich®
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid)
Fórmula: C₇H₁₄O₅
Peso Molecular: 178.1831 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044098
Número CAS: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
UN: 3265
Encomendar
Molar Mass 178.18 g/mol
Boiling Point 140 °C (2 mbar)
Flash Point 160 °C
Density 1.157 g/cm3
pH 1.8 (100 g/l, H2O)