Print…
Tetrabutylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
335991-50G 335991-10G 335991-5G
SIAL335991-50GEA 425 EUR
SIAL335991-50G SIAL335991-10G SIAL335991-5G
Tetrabutylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium acetate
Fórmula: C₁₈H₃₉NO₂
Peso Molecular: 301.51 g/mol
Número MDL : MFCD00043208
Número CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8