Print…
Tetrabutylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium acetate
86849-10G 86849-50G
SIAL86849-10GEA 118 EUR
SIAL86849-10G SIAL86849-50G
Tetrabutylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium acetate
Fórmula: C₁₈H₃₉NO₂
Peso Molecular: 301.51 g/mol
Número MDL : MFCD00043208
Número CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8