Tetrabutylammonium acetate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
19279.03
19279.06
19279.03EA
41.9
EUR
19279.03
19279.06
Tetrabutylammonium acetate
Tetrabutylammonium acetate
CAS No.: 10534-59-5
Molecular Formula: C18H39NO2
Formula Weight: 301.51
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 114-115°
MDL No.: MFCD00043208
Fórmula:
C₁₈H₃₉NO₂ Ponto de Fusão: 114…115 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043208 Número CAS: 10534-59-5 EINECS: 234-101-8 |