Print…
Methyl malonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
164011-25G 164011-5G
SIAL164011-25GEA 243 EUR
SIAL164011-25G SIAL164011-5G
Methyl malonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Methyl malonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Número MDL : MFCD00013657
Número CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II