Print…
Methyl malonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
63406-10ML 63406-50ML
SIAL63406-10MLEA 158 EUR
SIAL63406-10ML SIAL63406-50ML
Methyl malonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Methyl malonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Número MDL : MFCD00013657
Número CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II