Print…
Methyl malonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
414510050 414510250 414511000
ACRO414510050EA 44.6 EUR
ACRO414510050 ACRO414510250 ACRO414511000
Methyl malonyl chloride 97%
Methyl malonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Ponto de ebulição: 57…59 °C (12 mmHg)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013657
Número CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %