Ethyl malonyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 36239-09-5
Molecular Formula: C5H7ClO3
Formula Weight: 150.56
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 83°/22mm
Beilstein Reference: 636215
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000736
Fórmula:
C₅H₇ClO₃ Ponto de ebulição: 83 °C (22 mmHg) Densidade: 1,189 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) |
Número MDL :
MFCD00000736 Número CAS: 36239-09-5 EINECS: 252-934-5 UN: 3265 ADR: 8,II |