Print…
Acetohydroxamic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-Hydroxyacetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
159034-10G 159034-50G 159034-5G
SIAL159034-10GEA 157 EUR
SIAL159034-10G SIAL159034-50G SIAL159034-5G
Acetohydroxamic acid, Sigma-Aldrich®
Acetohydroxamic acid
Fórmula: C₂H₅NO₂
Número MDL : MFCD00009994
Número CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8