2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate, (máx. 10% H₂O) 98+% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19995.06
A19995.14
A19995.22
A19995.06EA
31.9
EUR
A19995.06
A19995.14
A19995.22
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate, (máx. 10% H₂O) 98+% (peso seco)
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 15484-44-3
Molecular Formula: Cl(CH2)2SO3Na.xH2O
Formula Weight: 166.56(anhy)
Melting Point: ca 292° dec.
Beilstein Reference: 5649202
Fórmula:
C₂H₅ClO₃S·H₂O Ponto de Fusão: ∼ 292 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007531 Número CAS: 15484-44-3 EINECS: 239-508-4 |