Print…
DL-Malic acid disodium salt para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20872.0025 8.20872.0100
8.20872.0025EA 68.2 EUR
8.20872.0025 8.20872.0100
DL-Malic acid disodium salt para síntese, Sigma-Aldrich®
DL-Malic acid disodium salt
Fórmula: C₄H₄Na₂O₅
Número MDL : MFCD00012466
Número CAS: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 178.05 g/mol