L(-)-Malic acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M1125-100G
M1125-25G
M1125-5G
SIALM1125-100GEA
574
EUR
SIALM1125-100G
SIALM1125-25G
SIALM1125-5G
L(-)-Malic acid monosodium salt, Sigma-Aldrich®
L(-)-Malic acid monosodium salt
Fórmula:
C₄H₅NaO₅ |
Número CAS:
68303-40-2 |