Print…
N-Acetyl-L-methionine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
01310-25G 01310-5G
SIAL01310-25GEA 252 EUR
SIAL01310-25G SIAL01310-5G
N-Acetyl-L-methionine, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-methionine
Fórmula: C₇H₁₃NO₃S
Número MDL : MFCD00064441
Número CAS: 65-82-7
EINECS: 200-617-7