Tetrabutylammonium acetate 1.0 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetra-n-butylammonium acetate
B24773.14
B24773.22
B24773.14EA
61.1
EUR
B24773.14
B24773.22
Tetrabutylammonium acetate 1.0 M em solução aquosa
Tetrabutylammonium acetate
CAS No.: 10534-59-5
Molecular Formula: C18H39NO2
Formula Weight: 301.51
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 100°
Beilstein Reference: 3599376
Fórmula:
C₁₈H₃₉NO₂ Peso Molecular: 301.51 g/mol Ponto de ebulição: 100 °C Densidade: 0.990 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043208 Número CAS: 10534-59-5 EINECS: 234-101-8 |