DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19428.18
A19428.30
A19428.18EA
49.7
EUR
A19428.18
A19428.30
DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
DL-Malic acid monosodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 57467-17-1
Molecular Formula: C4H5NaO5
Formula Weight: 156.07
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00798569
Fórmula:
C₄H₅NaO₅ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00798569 Número CAS: 57467-17-1 |