∼50% em tolueno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19207.22
L19207.36
L19207.22EA
121
EUR
L19207.22
L19207.36
∼50% em tolueno
Ethyl glyoxylate
CAS No.: 924-44-7
Molecular Formula: OHCCO2CH2CH3
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 110°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00044009
Fórmula:
C₄H₆O₃ Ponto de ebulição: 110 °C Densidade: 1,003 Ponto de Inflamação: 7 °C (44 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044009 Número CAS: 924-44-7 EINECS: 213-105-3 UN: 1993 ADR: 3,II |