Print…
2',7'-Dichlorofluorescein, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos: Dichlorofluorescein
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
410217-10G 410217-1G
410217-10GEA 379 EUR
410217-10G 410217-1G
2',7'-Dichlorofluorescein, Sigma-Aldrich®
2',7'-Dichlorofluorescein
Fórmula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Número MDL : MFCD00005047
Número CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2161f301b9cb897d40057f026e346ac02c26f7d&vid=67de540d1b4d841165e31da08059ee10d5911df1&prid=web&clid=SAPDAM