Print…
2',7'-Dichlorofluorescein, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dichlorofluorescein
35848-25G 35848-5G
SIAL35848-25GEA 479 EUR
SIAL35848-25G SIAL35848-5G
2',7'-Dichlorofluorescein, Sigma-Aldrich®
2',7'-Dichlorofluorescein
Fórmula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Número MDL : MFCD00005047
Número CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6