Print…
2',7'-Dichlorofluorescein, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dichlorofluorescein
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09676.0005EA 296 EUR
1.09676.0005 1.09676.1000
2',7'-Dichlorofluorescein, Supelco®
2',7'-Dichlorofluorescein
Fórmula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Peso Molecular: 401,20 g/mol
Número MDL : MFCD00005047
Número CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 401.2 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3