Print…
2',7'-Dichlorofluorescein
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dichlorofluorescein
A16212.06 A16212.14
A16212.06EA 67.2 EUR
A16212.06 A16212.14
2',7'-Dichlorofluorescein
2',7'-Dichlorofluorescein
CAS No.: 76-54-0 Molecular Formula: C20H10Cl2O5 Formula Weight: 401.20 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00005047
Fórmula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005047
Número CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6