Cyclopropylacetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L09416.03
L09416.06
L09416.03EA
88.4
EUR
L09416.03
L09416.06
Cyclopropylacetic acid ≥97%
Cyclopropylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5239-82-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Pungent
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 2323311
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00041544
Fórmula:
C₅H₈O₂ Ponto de ebulição: 189…191 °C Densidade: 1,076 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041544 Número CAS: 5239-82-7 UN: 3265 ADR: 8,II |