Print…
Octyltrimethylammonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethyl-1-octylammonium bromide
O0163-25G O0163-500G
TCIAO0163-25GEA 53 EUR
TCIAO0163-25G TCIAO0163-500G
Octyltrimethylammonium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Octyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₁H₂₆BrN
Peso Molecular: 252.24 g/mol
Ponto de Fusão: 217°C
Número MDL : MFCD00051873
Número CAS: 2083-68-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency