Print…
Octyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trimethyl-1-octylammonium bromide
75091-25G 75091-5G
SIAL75091-25GEA 169 EUR
SIAL75091-25G SIAL75091-5G
Octyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Octyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₁H₂₆BrN
Peso Molecular: 252.24 g/mol
Número MDL : MFCD00051873
Número CAS: 2083-68-3