Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Trimethyl-1-octylammonium bromide
L08610.06
L08610.14
L08610.22
L08610.06EA
39
EUR
L08610.06
L08610.14
L08610.22
Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Octyltrimethylammonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 2083-68-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)3Br
Formula Weight: 252.24
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 3628448
Fórmula:
C₁₁H₂₆BrN Peso Molecular: 252.24 g/mol Ponto de Fusão: 220…222 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051873 Número CAS: 2083-68-3 |