Print…
Hexyltrimethylammonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexyltrimethylammonium Bromide, (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
H0534-25G H0534-500G
TCIAH0534-25GEA 69 EUR
TCIAH0534-25G TCIAH0534-500G
Hexyltrimethylammonium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Hexyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₉H₂₂BrN
Peso Molecular: 224.18 g/mol
Número MDL : MFCD00051872
Número CAS: 2650-53-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1cfd60462a81009e030197ed1638ddc49c3ab4&vid=fd1cfd60462a81009e030197ed1638ddc49c3ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C