Hexyltrimethylammonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08594.06
L08594.14
L08594.06EA
44.1
EUR
L08594.06
L08594.14
Hexyltrimethylammonium bromide ≥98%
Hexyltrimethylammonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 2650-53-5
Molecular Formula: CH3(CH2)5N(CH3)3Br
Formula Weight: 224.18
Melting Point: 177-180°
Beilstein Reference: 3913229
Fórmula:
C₉H₂₂BrN Ponto de Fusão: 177…180 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051872 Número CAS: 2650-53-5 |