Print…
Decyltrimethylammonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
L12144.09 L12144.18
L12144.09EA 50.5 EUR
L12144.09 L12144.18
Decyltrimethylammonium bromide ≥98%
Decyltrimethylammonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 2082-84-0 Molecular Formula: CH3(CH2)9N(CH3)3Br Formula Weight: 280.30 Melting Point: 243-245° Beilstein Reference: 3915222
Fórmula: C₁₃H₃₀BrN
Peso Molecular: 280.30 g/mol
Ponto de Fusão: 243…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041973
Número CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7