Print…
Decyltrimethylammonium bromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
406230250 406231000
ACRO406230250EA 70.6 EUR
ACRO406230250 ACRO406231000
Decyltrimethylammonium bromide 99%
Decyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₃H₃₀BrN
Peso Molecular: 280.30 g/mol
Ponto de Fusão: 243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041973
Número CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
Encomendar
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %