Print…
Di-tert-butyl malonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
406620100 406620500
ACRO406620100EA 49.2 EUR
ACRO406620100 ACRO406620500
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Fórmula: C₁₁H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 110…111 °C (22 mmHg)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 0,966 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008810
Número CAS: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %