Print…
tert-Butyl methyl malonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: tert.-Butyl methyl malonate
339390050 339390250
ACRO339390050EA 35.7 EUR
ACRO339390050 ACRO339390250
tert-Butyl methyl malonate 95%
tert-Butyl methyl malonate
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Peso Molecular: 174.19 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1.03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042856
Número CAS: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %