tert-Butyl ethyl malonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A11927.14
A11927.22
A11927.14EA
156
EUR
A11927.14
A11927.22
tert-Butyl ethyl malonate 95%
tert-Butyl ethyl malonate
Purity: 95%
CAS No.: 32864-38-3
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 98-100°/22mm
Beilstein Reference: 1776681
MDL No.: MFCD00009193
Fórmula:
C₉H₁₆O₄ Peso Molecular: 188.22 g/mol Ponto de ebulição: 98…100 °C (22 mmHg) Densidade: 0.994 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009193 Número CAS: 32864-38-3 EINECS: 251-269-8 |