Print…
2-Hydroxycyclohexanone dimer, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H24402-25G H24402-5G
SIALH24402-25GEA 429 EUR
SIALH24402-25G SIALH24402-5G
2-Hydroxycyclohexanone dimer, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00151157
Número CAS: 30282-14-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III