2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27199.14
H27199.06
H27199.14EA
201
EUR
H27199.14
H27199.06
2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Purity: 90+%
CAS No.: 30282-14-5
Molecular Formula: C12H20O4
Formula Weight: 228.28
Flash Point: 79°(174°F)
Melting Point: 100-107°
Boiling Point: 83-86°/13mm
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00151157
Fórmula:
C₆H₁₀O₂ Peso Molecular: 228.28 g/mol Ponto de ebulição: 83…86 °C (13 mmHg) Ponto de Fusão: 100…107 °C Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151157 Número CAS: 30282-14-5 UN: 1325 |